Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆) stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Stabilization:
med hydrokinon Monometyltetraklordifenylmetan eter
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00589.0100
8.00589.0500
8.00589.0100EA
487
SEK
8.00589.0100
8.00589.0500
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆) stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆)
Storage Temperature:
Omgivande |
CAS nummer:
90551-76-1 EINECS: 292-094-7 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | -25 °C |
Boiling Point |
|
Flash Point | 105 °C |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
assay n-C12 isomer (GC, area%) | 60.0 - 70.0 % (a/a) |