4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
L13454.03 L13454.06 L13454.14
L13454.03EA 770 SEK
L13454.03 L13454.06 L13454.14
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 31680-07-6 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 1637706 MDL No.: MFCD00017011
Formel: C₈H₇NO₃
Smältpunkt: 44…48 °C
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017011
CAS nummer: 31680-07-6
EINECS: 250-760-4