Platinum 5% på aktivt kol hydrogenation catalyst
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Synonyms: Platinium
195230100 195230500
ACRO195230100EA 3100 SEK
ACRO195230100 ACRO195230500
Platinum 5% på aktivt kol hydrogenation catalyst
Platinum
Formel: Pt
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Black Powder
Assay 5 % (Pt)
Additional info < 85 um: 90%