Palladium (5% Pd) på aktivt kol, unreduced
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
195020100 195021000 195025000
ACRO195020100EA 3100 SEK
ACRO195020100 ACRO195021000 ACRO195025000
Palladium (5% Pd) på aktivt kol, unreduced
Palladium
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Black Powder
Assay 4.8 to 5.2 % (Pd) On dry basis
Loss on drying ≤3 % (120°C)