Strontium chloride, vattenfri 99.99%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
369740050 369740250
ACRO369740050EA 1850 SEK
ACRO369740050 ACRO369740250
Strontium chloride, vattenfri 99.99%
Strontium chloride
Formel: Cl₂Sr
MW: 158,53 g/mol
Kokpunkt: 1250 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 873 °C
Densitet: 1,96 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011249
CAS nummer: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 12,09000
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder
Assay 54.4 to 55.9 % (Sr)
Total trace metal impurities ≤0.01 %