Magnesiumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14733.0100
8.14733.0500
8.14733.9050
8.14733.0100EA
607
SEK
8.14733.0100
8.14733.0500
8.14733.9050
Magnesiumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Magnesiumklorid
Formel:
MgCl₂ MW: 95.21 g/mol Kokpunkt: 1412 Smältpunkt: 715 Densitet: 2.32 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Specifikation testresultat
Solubility | 542 g/l (20 °C) |
Melting Point | 712 °C |
Molar Mass | 95.22 g/mol |
Boiling Point | 1412 °C (1013 hPa) |
Density | 2.32 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|