Magnesiumklorid, vattenfri ≥98%, high purity
Leverantör: VWR Chemicals
J364-100GEA 2350 SEK
J364-100G J364-1KG J364-500G
Magnesiumklorid, vattenfri ≥98%, high purity
Magnesiumklorid
Formel: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Kokpunkt: 1412
Smältpunkt: 715
Densitet: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011106
CAS nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Specifikation testresultat
Insolubles <0.2%
Moisture (KF) <2 %
Purity >98%