HPLC-kolonner, Accucore™ C18
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
17126-014005 17126-012105 17126-013005 17126-032130 17126-033030 17126-034630 17126-052130 17126-053030 17126-054630 17126-102130 17126-103030 17126-104630 17126-152130 17126-153030 17126-154630 17126-101030
554-1944EA 7425 SEK
554-1944 554-1942 554-1943 554-1858 554-1859 554-1860 554-1861 554-1862 554-1863 554-1864 554-1865 554-1866 554-1867 554-1868 554-1869 554-2564
HPLC-kolonner, Accucore™ C18
Kromatografikolonn
Kolonnerna ger optimal retention för icke-polära föreningar och separation av ett brett urval analyter. Baserat på Core Enhanced Technology ger de snabba, högupplösta separationer utan de förhöjda mottryck som krävs av partiklar under 2 µm.
  • Lägre mottryck
  • Hydrofob interaktionsmekanism
Rugged 2.6 µm solid core particles ensure high efficiencies and enable compatibility with both HPLC and UHPLC platforms. The high bonded phase coverage provides optimal retention of a broad range of non-polar analytes across multiple applications. Robust bonding technology and automated packing procedures ensure excellent reproducibility and long column lifetimes.
Beställningsinformation: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD holders. Cartridges with a 1 mm int.Ø require the 1 mm UNIGUARD holder (10046-746), 2,1/3 mm int.Ø require the 2/3 mm UNIGUARD holder (10046-748) and 4/4,6 mm int.Ø require the 4/4,6 mm UNIGUARD holder (10046-744).