Kalciumklorid, vattenfri, granulerad 1-2 mm, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02379.1000 1.02379.5000
1.02379.1000EA 3170 SEK
1.02379.1000 1.02379.5000
Kalciumklorid, vattenfri, granulerad 1-2 mm, Supelco®
Kalciumklorid
Formel: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Kokpunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 772 °C
Densitet: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659