Kalciumklorid, vattenfri, granulat Reag. Ph. Eur., Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02378.2500 1.02378.9025 1.02378.0500
1.02378.2500EA 3170 SEK
1.02378.2500 1.02378.9025 1.02378.0500
Kalciumklorid, vattenfri, granulat Reag. Ph. Eur., Supelco®
Kalciumklorid
Formel: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Kokpunkt: 1600
Smältpunkt: 772
Densitet: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659