Kalciumklorid, vattenfri ≥96% ACS
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
1B1110-1KGEA 4925 SEK
1B1110-1KG 1B1110-2.5KG 1B1110-500G
Kalciumklorid, vattenfri ≥96% ACS
Kalciumklorid
Formel: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Kokpunkt: 1600
Smältpunkt: 772
Densitet: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Specifikation testresultat
Purity >96%
Titrable Free Base ≤0.006 meq/g