Bariumklorid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01716.0050
1.01716.0500
1.01716.0050EA
3380
SEK
1.01716.0050
1.01716.0500
Bariumklorid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Bariumklorid
Formel:
BaCl₂ Kokpunkt: 1560 °C (1013 hPa) Smältpunkt: ∼963 °C Densitet: 2,33 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003445 CAS nummer: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00998 |
Specifikation testresultat
Solubility | 375 g/l (20 °C) |
Melting Point | 963 °C |
Molar Mass | 208.23 g/mol |
Bulk Density | 1350 kg/m3 |
Boiling Point | 1560 °C |
Density | 3.9 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |