Svavelsyra ≥98%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.12080.1000 1.12080.9025 1.12080.2500 1.12080.2510 1.12080.0510
1.12080.1000EA 1030 SEK
1.12080.1000 1.12080.9025 1.12080.2500 1.12080.2510 1.12080.0510
Svavelsyra ≥98%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kokpunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 3 °C
Densitet: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,
Merck Index: 14,08974
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)