Svavelsyra ≥98% för kväveanalys, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00748.0500
1.00748.2500
1.00748.0500EA
721
SEK
1.00748.0500
1.00748.2500
Svavelsyra ≥98% för kväveanalys, Supelco®
Svavelsyra
Formel:
H₂SO₄ Kokpunkt: ∼335 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 3 °C Densitet: 1,84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Specifikation testresultat
Assay (alkalimetric) | ≥ 97.5 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 1 ppm |
Residue on ignition | ≤ 2 ppm |