Svavelsyra ≥95%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
20685.295EA
265
SEK
20685.295
20685.513
20685.330
20685.360
Svavelsyra ≥95%, TECHNICAL
Svavelsyra
Formel:
H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol Kokpunkt: 330 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 10,38 °C Densitet: 1,84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II REACH: 01-2119458838-20 Merck Index: 14,08974 |
Specifikation testresultat
Assay | Min. 95 % |