Svavelsyra 95 - 97% 95-97%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis (max. 0,0000005% Hg), Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00732.2500
1.00732.1000
1.00732.2510
1.00732.0510
1.00732.2500EA
1102.64
SEK
1.00732.2500
1.00732.1000
1.00732.2510
1.00732.0510
Svavelsyra 95 - 97% 95-97%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis (max. 0,0000005% Hg), Supelco®
Svavelsyra
Formel:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Kokpunkt: ∼335 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 10.38 Densitet: 1.84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8 II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |