Natriumsulfat, vattenfri, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06649.0500
1.06649.1000
1.06649.5000
1.06649.9025
1.06649.0500EA
603
SEK
1.06649.0500
1.06649.1000
1.06649.5000
1.06649.9025
Natriumsulfat, vattenfri, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Sodium sulphate
Formel:
Na₂SO₄ Kokpunkt: 1429 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 888 °C Densitet: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 44.55 g/l (20 °C) |
Melting Point | 888 °C |
Molar Mass | 142.04 g/mol |
Bulk Density | 1400 - 1600 kg/m3 |
Density | 2.70 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |