Natriumsulfat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06647.0050
1.06647.0500
1.06647.0050EA
2960
SEK
1.06647.0050
1.06647.0500
Natriumsulfat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Sodium sulphate
Formel:
Na₂SO₄ MW: 142,04 g/mol Kokpunkt: 1429 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 888 °C Densitet: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
Specifikation testresultat
Solubility | 44.55 g/l (20 °C) |
Melting Point | 888 °C |
Molar Mass | 142.04 g/mol |
Bulk Density | 1400 - 1600 kg/m3 |
Density | 2.70 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |