Natriumsulfat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
MQ300
1.06637.1000 1.06637.0500 1.06637.9025
1.06637.1000EA 788.75 SEK
1.06637.1000 1.06637.0500 1.06637.9025
Natriumsulfat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Sodium sulphate
Formel: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Kokpunkt: 1429
Smältpunkt: 888
Densitet: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003504
CAS nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 44.55 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 142.04 g/mol
Bulk Density 1400 - 1600 kg/m3
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)