Natriumsulfat, vattenfri 99%, extra pure
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
196640010 196640025 196640250 196640050 196640251
ACRO196640010EA 515 SEK
ACRO196640010 ACRO196640025 ACRO196640250 ACRO196640050 ACRO196640251
Natriumsulfat, vattenfri 99%, extra pure
Sodium sulphate
Formel: Na₂SO₄
Kokpunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 884 °C
Densitet: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003504
CAS nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Water ≤0.1 %
Sodium chloride (NaCl) ≤3000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm