Litiumsulfat, vattenfri 99%, extra pure
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
218322500
218320010
218320051
218320000
ACRO218322500EA
1850
SEK
ACRO218322500
ACRO218320010
ACRO218320051
218320000.
Litiumsulfat, vattenfri 99%, extra pure
Litiumsulfat
Formel:
Li₂O₄S MW: 109.95 g/mol Kokpunkt: 1377 Smältpunkt: 859 °C Densitet: 2.22 g/cm³ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011086 CAS nummer: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 12,05569 |
Specifikation testresultat
Appearance | White Powder |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |