Natriumsulfit, vattenfri 98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
|
A17933.0C
A17933.0E
A17933.36
A17933.0CEA
7000
SEK
A17933.0C
A17933.0E
A17933.36
Natriumsulfit, vattenfri 98%
Sodium sulphite
Purity: 98%
CAS No.: 7757-83-7
Molecular Formula: Na2SO3
Formula Weight: 126.04
Melting Point:
Formel:
Na₂SO₃ MW: 126,04 g/mol Smältpunkt: >500 °C (dec.) Densitet: 2,633 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003503 CAS nummer: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Merck Index: 14,8682 |