Natriumtiosulfat, vattenfri, Reagent Grade
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
0393-2.5KGEA 5500 SEK
0393-2.5KG 0393-500G
Natriumtiosulfat, vattenfri, Reagent Grade
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Kokpunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 48 °C
Densitet: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Specifikation testresultat
Heavy metals (as Pb) <10 ppm
Insolubles <0.4%
Iron <0.002%
Purity >98.3%
Sulphide <0.0002%