Sodium perrhenate (68% Re) ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
11412.04
11412.09
11412.18
11412.04EA
1600
SEK
11412.04
11412.09
11412.18
Sodium perrhenate (68% Re) ≥99%
Sodium perrhenate
Formel:
NaO₄Re Smältpunkt: 300 °C Densitet: 5,390 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00014231 CAS nummer: 13472-33-8 EINECS: 236-742-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II |