Natriumdihydrogenorthofosfat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06370.0050 1.06370.0250
1.06370.0050EA 1369.69 SEK
1.06370.0050 1.06370.0250
Natriumdihydrogenorthofosfat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Natriumdihydrogenorthofosfat
Formel: NaH₂PO₄
MW: 119.98 g/mol
Smältpunkt: ∼650 °C
Densitet: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003527
CAS nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 850 g/l (20 °C)
Molar Mass 119.98 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
pH 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)