di-Natriumhydrogen fosfat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06566.0100 1.06566.0500
1.06566.0100EA 3435.76 SEK
1.06566.0100 1.06566.0500
di-Natriumhydrogen fosfat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
di-Natriumhydrogen fosfat
Formel: Na₂HPO₄
Smältpunkt: 250 °C
Densitet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003496
CAS nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)