di-Natriumhydrogen fosfat, vattenfri, EMSURE® (0.2 - 1 mm) for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06559.0500 1.06559.9025
1.06559.0500EA 1900 SEK
1.06559.0500 1.06559.9025
di-Natriumhydrogen fosfat, vattenfri, EMSURE® (0.2 - 1 mm) for analysis, Supelco®
Formel: Na₂HPO₄
Smältpunkt: 250 °C
Densitet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003496
CAS nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)