di-Natriumhydrogen fosfat, vattenfri ≥99.0% ACS
Leverantör: VWR Chemicals
0404-1KGEA
3675
SEK
0404-1KG
0404-2.5KG
0404-500G
0404-12KG
0404-50KG
di-Natriumhydrogen fosfat, vattenfri ≥99.0% ACS
di-Natriumhydrogen fosfat
Formel:
Na₂HPO₄ Smältpunkt: 250 °C Densitet: 1,53 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003496 CAS nummer: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 12,08805 |
Specifikation testresultat
Chloride | <0.002% |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.01% |
Iron | ≤0.002% |
Loss on drying @105 °C | ≤0.2% |
pH (5%, Water) @25 °C | 8.7 − 9.3 |
Purity | ≥99% |
Sulphate | ≤0.005% |