Natriumhydroxid, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
MQ200
1.06467.9010 1.06467.9050
1.06467.9010EA 0 SEK
1.06467.9010 1.06467.9050
Natriumhydroxid, Supelco®
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 1390
Smältpunkt: 323
Densitet: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 323 °C
Molar Mass 40.00 g/mol
Boiling Point 1390 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material