Cellräknare, utvecklad Neubauer
Leverantör: MARIENFELD
0640010 0640011 0640031
631-0696EA 440 SEK
631-0696 MARI0640011 MARI0640031
Cellräknare, utvecklad Neubauer
Objektglas Räknekammare
De här räknekamrarna är idealiska för räkning av vita blodkroppar och röda blodkroppar.
  • Dubbelt rutnät
  • Två rutnät för räkning med en gradering
Certifikat: IVD directive 98/79/EC.
Leveransinformation: De levereras med två täckglas.