Vatten for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
95283-100ML
95283-1L
95283-100MLEA
328
SEK
95283-100ML
95283-1L
Vatten for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Vatten
Formel:
H₂O Kokpunkt: 100 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 0 °C Densitet: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |