Vatten, UltraPure för molekylärbiologi, steriltfiltrerad
Leverantör: Rockland Immunochemicals
MB-010-1000 MB-010-0100
ROCKMB-010-1000EA 2250 SEK
ROCKMB-010-1000 ROCKMB-010-0100
Vatten, UltraPure för molekylärbiologi, steriltfiltrerad
Vatten
Formel: H₂O
Kokpunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098