Vatten, TECHNICAL, mineraliserat
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
23597.405EA 545 SEK
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Vatten, TECHNICAL, mineraliserat
Vatten
Formel: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Kokpunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Specifikation testresultat
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm