Vatten, Ultrapur Trace_analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Hydrogen oxide
MQ100
1.01262.1000
1.01262.0500
1.01262.1000EA
5410
SEK
1.01262.1000
1.01262.0500
Vatten, Ultrapur Trace_analysis, Supelco®
Vatten
Formel:
H₂O MW: 18.02 g/mol Kokpunkt: 100 Smältpunkt: 0 Densitet: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Specifikation testresultat
Molar Mass | 18.02 g/mol |
Boiling Point | 100 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 23 hPa (20 °C) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |