Vatten, Molecular Biology Grade
Leverantör: PanReac AppliChem
Synonyms:
Hydrogen oxide
A7398.0500
A7398.1000
A7398.5000
A7398.0500EA
500
SEK
A7398.0500
A7398.1000
A7398.5000
Vatten, Molecular Biology Grade
Vatten
Formel:
H₂O MW: 18.02 g/mol Kokpunkt: 100 Smältpunkt: 0 Densitet: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Specifikation testresultat
DNases/RNases/Proteases | not detectable |