Vatten, extra pure, deionised
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
345470050 345470250
ACRO345470050EA 1150 SEK
ACRO345470050 ACRO345470250
Vatten, extra pure, deionised
Vatten
Formel: H₂O
Kokpunkt: 100 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤25 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm