Vatten, ren, mineraliserat
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
276010050 276010200
ACRO276010050EA 1225 SEK
ACRO276010050 ACRO276010200
Vatten, ren, mineraliserat
Vatten
Formel: H₂O
Kokpunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
pH 6 to 8
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.1 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm