Natriumnitrat ≥99.99%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06546.0050
1.06546.0050EA
3160
SEK
1.06546.0050
Natriumnitrat ≥99.99%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Sodium nitrate
Formel:
NaNO₃ Kokpunkt: 380 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 308 °C Densitet: 2,26 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011119 CAS nummer: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Specifikation testresultat
Solubility | 874 g/l (20 °C) |
Melting Point | 308 °C |
Molar Mass | 84.99 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 2.26 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |