Natriumnitrit för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Diazotizing salts
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22285.1000 8.22285.5000 8.22285.9050
8.22285.1000EA 1010 SEK
8.22285.1000 8.22285.5000 8.22285.9050
Natriumnitrit för syntes, Sigma-Aldrich®
Natriumnitrit
Formel: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Kokpunkt: 320
Smältpunkt: 284
Densitet: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011118
CAS nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 280 °C (decomposition)
Molar Mass 69.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 320 °C (decomposition)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer