Sodium amide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14095.0100 8.14095.1000
8.14095.0100EA 980 SEK
8.14095.0100 8.14095.1000
Sodium amide för syntes, Sigma-Aldrich®
Sodium amide
Formel: H₂NNa
MW: 39,01 g/mol
Kokpunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 208 °C
Densitet: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011117
CAS nummer: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08717
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 210 °C
Molar Mass 39.01 g/mol
Boiling Point 400 °C (1013 hPa)
Density 1.39 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 450 °C