Natriumazid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Sodium triazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22335.0100
8.22335.0250
8.22335.1000
8.22335.9025
8.22335.0100EA
521
SEK
8.22335.0100
8.22335.0250
8.22335.1000
8.22335.9025
Natriumazid för syntes, Sigma-Aldrich®
Natriumazid
Formel:
NaN₃ MW: 65,01 g/mol Smältpunkt: 275 °C Densitet: 1,85 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003536 CAS nummer: 26628-22-8 EINECS: 247-852-1 UN: 1687 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,08653 |
Specifikation testresultat
Solubility | 420 g/l (17 °C) |
Melting Point | 275 °C (decomposition) |
Molar Mass | 65.01 g/mol |
Boiling Point | 300 °C (rigorous decomposition) |
Density | 1.85 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |