Orto-perjodsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22288.0100
8.22288.0500
8.22288.0100EA
1140
SEK
8.22288.0100
8.22288.0500
Orto-perjodsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Orto-perjodsyra
Formel:
H₅IO₆ Smältpunkt: 122 °C Densitet: 1,3875 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011344 CAS nummer: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1 (8),I Merck Index: 13,07248 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 2430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 122 °C |
Molar Mass | 227.94 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
pH | 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |