Orto-perjodsyra ≥99.5%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Här hittar labbanvändaren färgämneslösningar och färgningssatser för metoder inom histologi och immunhistologi som Tissugnost®, ett universellt detektionssystem baserat på streptavidin-biotin-tekniken.
Formel:
H₅IO₆ Smältpunkt: 122 °C Densitet: 1,3875 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011344 CAS nummer: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1 (8),I Merck Index: 13,07248 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 2430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 122 °C |
Molar Mass | 227.94 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
pH | 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |