Natriumperjodat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Sodium metaperiodate
27986.235EA 1675 SEK
27986.235 27986.460 27986.290
Natriumperjodat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumperjodat
Formel: NaIO₄
MW: 213,89 g/mol
Kokpunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 175 °C
Densitet: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003534
CAS nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm