Natriumperjodat
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Sodium metaperiodate
1.06596.1000
1.06596.9025
1.06596.1000EA
8320
SEK
1.06596.1000
1.06596.9025
Natriumperjodat
Natriumperjodat
Formel:
NaIO₄ MW: 213,89 g/mol Kokpunkt: 300 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 175 °C Densitet: 3,87 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003534 CAS nummer: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 3085 ADR: 5.1 (8),I Merck Index: 13,08714 |