Litiumjodide, vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18287.0050 8.18287.0002
8.18287.0050EA 1650 SEK
8.18287.0050 8.18287.0002
Litiumjodide, vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Litiumjodide
Formel: ILi
MW: 133.85 g/mol
Kokpunkt: 1177
Smältpunkt: 450
Densitet: 3.49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011092
CAS nummer: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 450 °C
Molar Mass 133.84 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1180 °C
Density 4 g/cm3 (20 °C)