Sodium cyanotrihydroborate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18053.0010
8.18053.0025
8.18053.0500
8.18053.0250
8.18053.0005
8.18053.0010EA
1220
SEK
8.18053.0010
8.18053.0025
8.18053.0500
8.18053.0250
8.18053.0005
Sodium cyanotrihydroborate för syntes, Sigma-Aldrich®
Sodium cyanotrihydroborate
Formel:
CH₃BNNa Smältpunkt: 241…243 °C Densitet: 1,11…1.12 g/cm³ (28 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003516 CAS nummer: 25895-60-7 EINECS: 247-317-2 UN: 3134 ADR: 4.3 (6.1),I Merck Index: 13,08680 |
Specifikation testresultat
Solubility | 2100 g/l (20 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | 241 - 243 °C |
Molar Mass | 62.84 g/mol |
Hazard Class | 4.3 |
Hazard Class Description | Dangerous When Wet Material |