Kaliumfluorid, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04994.0250
1.04994.1000
1.04994.0250EA
902
SEK
1.04994.0250
1.04994.1000
Kaliumfluorid, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kaliumfluorid
Formel:
KF Kokpunkt: 1505 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 860 °C Densitet: 2,48 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011398 CAS nummer: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07714 |
Specifikation testresultat
Solubility | 923 g/l (20 °C) |
Melting Point | 860 °C |
Molar Mass | 58.1 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Boiling Point | 1500 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (885 °C) |
Density | 2.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |