Natriumkromat, vattenfri 98+%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
377870250
377871000
377875000
ACRO377870250EA
440
SEK
ACRO377870250
ACRO377871000
ACRO377875000
Natriumkromat, vattenfri 98+%
Natriumkromat
Formel:
CrNa₂O₄ MW: 161,97 g/mol Smältpunkt: 792 °C Densitet: 2,698 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003484 CAS nummer: 7775-11-3 EINECS: 231-889-5 UN: 3290 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,08745 |
Specifikation testresultat
Appearance | Yellow Crystalline powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥98.0 % |