VWR® All-In-One, Stol, Alu
Leverantör: VWR Collection
132-0746EA 4250 SEK
132-0746 132-0745 132-0743 132-0744
VWR® All-In-One, Stol, Alu
Stolar
VWR® All-in-One Alu är en uppgradering av All-in-One serien där, alla stolar har kryssformat underrede i polerad aluminium. Sitthöjden kan justeras individuellt, beroende på användarens vanor, aktivitet och längd. Dessutom möjliggör säteslutningsjusteringen lutning av hela sätet upp till 5°, vilket ger stöd för aktivt sittande – vilket säkerställer en vertikal position av bäckenet, vilket hjälper ryggraden att behålla sin naturliga S-form.
  • SoftTouch PU-skum tål aggressiva vätskor, är lätt att rengöra och desinficera
  • Ryggstöd med permanent kontakt svarar på varje rörelse och stöder dynamisk sittande
  • Sitthöjdsjustering med gaspelare
  • Ergonomiskt utformat ryggstöd för bästa anpassning för ryggen
Glidfötter: Fötterna består av slittålig plast, har en stor kontaktyta och ger hög stabilitet.
Hjul: Dubbla svänghjul med lastkänsliga bromsar som, måste väljas efter golvtyp. Alla stolar är utrustade med mjuka hjul för hårda golv som standard. Hårda hjul för mjuka golv finns också.
Stop and go-teknik: Av säkerhetsskäl får en stol med sitsen belägen mer än 650 mm från golvet inte kunna flyttas när den används. Med innovativa stop and go-hjul kan stolarna bara flyttas när ingen sitter på dem.
Certifikat: Lab stolarna uppfyller säkerhetsnivån S2, uppfyller GMP.